Learn More
M-CSFR/CD115 Antibody (S06-5H8), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19684-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18625943
  • 421.00 € / 50µL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
M-CSFR/CD115
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse, Rat
Purified
Western Blot
S06-5H8
Unconjugated
CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms
Recombinant protein of mouse M-CSFR/CD115 (Uniprot # P09581)
50 μg
Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase
1436
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado