missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LY3200882, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
Descripción
LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | LY3200882 |
| CAS | 1898283-02-7 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H29N5O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (76.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C)(C)C1=NC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CN(C4CC4)N=C3C5CCOCC5)=C2)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 435.52 |
| Formula Weight | 435.52 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido