Learn More
LX-1031, MedChemExpress
Product Code. 16493346
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 16493346
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13041
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.
LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.
Spezifikation
Chemical Name or Material LX-1031
CAS 945976-76-1
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H25F3N4O4
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.14 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=CC(O[C@H](C3=CC=C(C4=CC(OC)=CC=C4)C=C3)C(F)(F)F)=N1
Molecular Weight (g/mol) 538.52
Formula Weight 538.52
Percent Purity 98.32%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.