Learn More
LPL Monoclonal Antibody (OTI4G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA503880S
Description
LPL Monoclonal antibody specifically detects LPL in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| LPL | |
| Monoclonal | |
| 0.82 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P52479, Q14694, Q3KR59 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 22224, 307905, 479625, 9100 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4G7 | |
| Unconjugated | |
| Usp10 | |
| adipose lipoprotein lipase; alpha lipase; HDLCQ11; I79_006077; LIPD; lipoprotein lipase; lipoprotein lipase (EC 3.1.1.34); lipoprotein lipase precursor; lipoprotein lipase preprotein; Lipoprotein lipase-like protein; LPL; O 1-4-5; phospholipase A1; triacylglycerol lipase | |
| Full length human recombinant protein of human USP10 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.