Learn More
Loxapine, MedChemExpress
Beskrivelse
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Loxapine |
| CAS | 10-2-1977 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H18ClN3O |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM) |
| SMILES | CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 327.81 |
| Formula Weight | 327.81 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?