Specifications
| Boiling Point | 1265°C |
| Melting Point | 550°C |
| Color | Beige |
| pH | 7 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 86.84g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium bromide
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?