Learn More
Abnova™ LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Product Code. 16120984
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16120984
Marca: Abnova™ L136T6.100ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Human overexpression lysate
Especificaciones
Cell Line HEK293
For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Description LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Gene Accession No. BC012287
Lysis Buffer Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molecular Weight (g/mol) Theoretical M.W. 45kDa
Plasmid pCMV-LIPA full length
Quality Control Testing Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIPA antibody (Mfr. No. H00003988-M01) by Western Blot.
Quantity 100 μg
Storage Buffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Host Species Human
Concentration 2 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UG LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Ly
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Skin sensitiser Category 1
Indicaciones de peligro
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado