Learn More
Linezolid N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30040376
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30040376 10 mg 10mg
30005066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30040376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46653010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 189038-36-6
Molecular Formula C16 H20 F N3 O5
Molecular Weight (g/mol) 353.35
Synonym N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide
IUPAC Name N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3
Specifica
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formula Weight 353.1387
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Linezolid N-Oxide
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.