missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress

Product Code. p-200098838
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16439967

Brand: Medchem Express HY18234A5mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.

Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.

Spezifikation

Chemical Name or Material Leupeptin hemisulfate
Physical Form Powder
CAS 103476-89-7
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H38N6O4.1/2H2SO4
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information H2O : 83.33 mg/mL (175.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N.[0.5H2SO4]
Molecular Weight (g/mol) 475.59
Formula Weight 475.59
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt