Learn More
Lenalidomide, MedChemExpress
Beskrivelse
Lenalidomide is an orally active immunomodulator. Lenalidomide (CC-5013) is a ligand of ubiquitin E3 ligase cereblon (CRBN), and it causes selective ubiquitination and degradation of two lymphoid transcription factors, IKZF1 and IKZF3, by the CRBN-CRL4 ubiquitin ligase. Lenalidomide (CC-5013) specifically inhibits growth of mature B-cell lymphomas, including multiple myeloma, and induces IL-2 release from T cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Lenalidomide |
| CAS | 191732-72-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H13N3O3 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | CC-5013 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (385.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=CC=CC(N)=C2CN1C(C(N3)=O)CCC3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 259.26 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?