Description
LASP1 Polyclonal antibody specifically detects LASP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | LASP1 |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | LASP-1, LIM and SH3 domain protein 1, LIM and SH3 protein 1, Metastatic lymph node gene 50 protein, MLN 50, MLN50Lasp-1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-205 of human LASP1 (NP_006139.1).,, Sequence:, RMGPSGGEGMEPERRDSQDGSSYRRPLEQQQPHHIPTSAPVYQQPQQQPVAQSYGGYKEPAAPVSIQRSAPGGGGK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?