Learn More
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Product Code. 11468590
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11468590
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044396.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13536-79-3
Molecular Formula Br3La
Molecular Weight (g/mol) 378.62
MDL Number MFCD00016161
InChI Key XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifica
Packaging Ampouled under argon
Quantity 10 g
Formula Weight 378.62
Percent Purity 99.9%
Physical Form Lumps
Chemical Name or Material Lanthanum(III) bromide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato