Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Code produit. 10336244
Click to view available options
Width (Metric):
50 mm
100 mm
200 mm
Displayed Text:
CAUTION Hot Surface Pictogram
Corrosive Batteries Warning Pictogram
Radioactive substances 7C III
Warning of Combustable Substances
Warning of Corrosive Substances
Warning of Gas Cylinders
Warning of Hazardous Substances
Warning of Oxidizing Substances
Warning of a magnetic field
Warning of suspended load
Conditionnement:
1 roll
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10336244
Marque: Brady™ 250244
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications/Compliance ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Description Laminated Polyester
For Use With (Application) Pipe markers and safety signs
Height (Metric) 200 mm
Thickness 0.024 mm
Width (Metric) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Shape Triangular
Displayed Text Warning of Combustable Substances
Product Type Warning Sign
Color Black on Yellow
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis