Learn More
Brady™ Laminated Polyester Sticker
Marca:  Brady™ 251262
Detalles adicionales : Weight : 0.05000kg
Código de producto. 10246674
  • 7.85 € / Each
Estimated Shipment: 19-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Polyester
Laminated Polyester
0.1 mm
-40°C to 110°C
Dutch
Blue
Permanent Acrylic
105 mm
297 mm
Rectangular
Label
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales