Learn More
Brady™ Laminated Polyester Beware of Hot Surface Warning Signs
Artikelnummer. 11331730
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Black on Yellow
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color unitSize
11331730 Black on Yellow Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11331730 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223388
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Certifications/Compliance EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number PIC 315-TRI 315-B7541
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Description Laminated Polyester
Diameter (Metric) 315 mm
For Use With (Application) Warning signs Beware of hot surface
Height (Metric) 315 mm
Thickness 0.024 mm
Width (Metric) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Shape Triangular
Displayed Text CAUTION Hot Surface Pictogram
Product Type Warning Sign
Color Black on Yellow
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.