Learn More
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder, Fisher Chemical™
Product Code. 10315810 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
500g
Product Code. 10315810
Brand: Fisher Chemical L/0250/53
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Lactose Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fine Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64044-51-5
Molecular Formula C12H24O12
MDL Number 71587
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
PubChem CID 133126686
Specifications
Melting Point 219°C
Color White
Packaging Plastic powder jar
Quantity 500 g
InChI Key WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC Name (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 360.312
Formula Weight 360.3g/mol
Physical Form Solid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato