Learn More
Labconco™ Test Tube Spindle Racks
May be used in place of Lower Standard Rack in any SteamScrubber™ or Lower Spindle Rack in any FlaskScrubber™ or FlaskScrubber Vantage™ Series Washer
Specifications
Quantity Each
For Use With (Application) Hold test tubes, vials and 10mm dia. other laboratory glassware containers
For Use With (Equipment) FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ Vantage series, SteamScrubber™ glassware washer
Includes 150 each 2 H x 0.125 in. O.D. spindles with nylon fasteners and riser
Material Stainless Steel (304)
View More Specs
Descripción
Descripción
  • Holds: Test tubes, vials and other laboratory glassware containers (upto 10mm in diameter)
  • Water and detergent are injected through spindles to clean and rinse tubes
  • Hot air is forced through spindles to dry test tubes in FlaskScrubber or FlaskScrubber Vantage Series Washer
  • Material: 304 stainless steel
  • Riser elevates tubes 3/4 in. (19mm) from bottom of the spindles for proper drainage
Note: Spindle Rack Conversion Kit requires Lower Standard Rack (not included).
Especificaciones
Especificaciones
Each
FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ Vantage series, SteamScrubber™ glassware washer
Stainless Steel (304)
Hold test tubes, vials and 10mm dia. other laboratory glassware containers
150 each 2 H x 0.125 in. O.D. spindles with nylon fasteners and riser
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado