Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: CA-4001 or CA719E3C
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: N-terminal (APSPIIKFPGD-VAPKTDK)
Immunogen: N-terminal peptide APSPIIKFPGD-VAPKTDK of procollagenase IV
Molecular Weight: 72kDa (proform)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) HFL-1 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Not suitable)
- Inhibition of MMP-2 Activity
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CA-4001 or CA719E3C |
| Concentration | 200μg/mL |
| Conjugate | Biotin |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | N-terminal peptide APSPIIKFPGD-VAPKTDK of procollagenase IV |
| Quantity | 100 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.