Learn More
L-Praziquanamine, MedChemExpress
Product Code. 16459238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
Product Code. 16459238
Brand: Medchem Express HYN1765
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress L-Praziquanamine is a natural product.
L-Praziquanamine is a natural product.
Specifica
Chemical Name or Material L-Praziquanamine
CAS 99746-73-3
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H14N2O
Quantity 10 mg
Synonym (+)-Praziquanamine
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CNC[C@@]2([H])N1CCC3=C2C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Formula Weight 202.25
Grade Research
Physical Form Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato