Learn More
L-phenylalanine, 99.85%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11478250 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11478250 25 g 25g
11488250 100 g 100g
11498250 250 g 250g
11408260 500 g 500g
11418260 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11478250 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210262325
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 63-91-2
Molecular Formula C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Color White
Quantity 25 g
Formula Weight 165.2
Percent Purity 99.85%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-Phenylalanine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.