Specifications
| Packaging | Plastic Bottle |
| Linear Formula | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH |
| Beilstein | 1723797 |
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 146.14 |
| Percent Purity | ≥98.5% |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Chemical Name or Material | L-Glutamine |
RUO – Research Use Only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?