Learn More
L-Alanine, 99%, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
25g
5kg
Specifica
Specifica
| Color | White |
| Assay Percent Range | 0.99 |
| Density | 1.40g/mL |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 89.1 |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | L-Alanine |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto