Learn More
KR-33493, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Descripción
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | KR-33493 |
| CAS | 1021497-97-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H18BrN3O3S |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM) |
| SMILES | OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.34 |
| Formula Weight | 460.34 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido