Learn More
Ko 143, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Description
Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ko 143 |
| CAS | 461054-93-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H35N3O5 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (212.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N2[C@]([H])(C3=C(C[C@]2(C(N[C@H]1CCC(OC(C)(C)C)=O)=O)[H])C4=CC=C(OC)C=C4N3)CC(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 469.57 |
| Formula Weight | 469.57 |
| Show More |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.