Learn More
kb NB 142-70, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Beschreibung
kb NB 142-70 is a potent PKD inhibitor, with IC50s of 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, PKD2, and PKD3, respectively. kb NB 142-70 also has antitumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | kb NB 142-70 |
| CAS | 1233533-04-4 |
| Color | Light Gray |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H9NO2S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 46.67 mg/mL (185.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NCCSC2=C1SC3=CC=C(O)C=C32 |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.32 |
| Formula Weight | 251.32 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.