Learn More
JSH-150, MedChemExpress
Product Code. 16424136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
Product Code. 16424136
Brand: Medchem Express HYX0150
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Spezifikation
Chemical Name or Material JSH-150
CAS 2247481-21-4
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H33ClN6O2S
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 505.08
Formula Weight 505.08
Percent Purity 95.64%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.