Learn More
Isonicotinyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Isonicotinyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 39178-35-3 |
| Molecular Formula | C6H5Cl2NO |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.ClC(=O)c1ccncc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight | 176.9748 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?