Learn More
IsoGel™ Agarose
Beskrivelse
- For isoelectric focusing (IEF)
- No measurable EEO
- Sufficiently rigid to be cast in vertical tubes
- Gels cast on GelBond™ Film dry down quickly and easily to transparent permanent records
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Cambrex Iso-Gel™ Agarose |
| Quantity | 25 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?