Learn More
(-)-Isocorypalmine, MedChemExpress
Product Code. 16411618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
Product Code. 16411618
Brand: Medchem Express HYN0927
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress (-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
(-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
Spécification
Chemical Name or Material (-)-Isocorypalmine
CAS 483-34-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H23NO4
Quantity 5 mg
Synonym Tetrahydrocolumbamine (S)-Tetrahydrocolumbamine
SMILES OC(C=C1[C@@]2([H])N3CC4=C(C=CC(OC)=C4OC)C2)=C(C=C1CC3)OC
Molecular Weight (g/mol) 341.4
Formula Weight 341.4
Percent Purity 98.64%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis