Description
IP3R1 Polyclonal antibody specifically detects IP3R1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigen | IP3R1 |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp313E1334, DKFZp313N1434, inositol 14,5-triphosphate receptor, type 1, inositol 14,5-trisphosphate receptor type 1, INSP3R1, IP3 receptor, IP3 receptor isoform 1, IP3R, IP3R 1, IP3R1, SCA15, SCA16, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16, Type 1 inositol 14,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1812-1911 of human IP3R1 (NP_001365381).,, Sequence:, SFFCRLTEDKKSEKFFKVFYDRMKVAQQEIKATVTVNTSDLGNKKKDDEVDRDAPSRKKAKEPTTQITEEVRDQLLEASAATRKAFTTFRREADPDDHYQP |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?