missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 4/CD104 Antibody (CL6973), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18306771 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18306771 100 μL 100µL
18656920 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18306771 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP276525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 4/CD104 Monoclonal specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin beta 4/CD104
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL6973
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Gene Alias CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4
Gene Symbols ITGB4
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MKKVLVDNPKNRMLLIENLRESQPYRYTVKARNGAGWGPEREAIINLATQPKRPMSIPIIPDIPIVDAQSGEDYDSFLMYSDDVLRS
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μL
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3691.0
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.