missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INT-767, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Descripción
INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | INT-767 |
| CAS | 1000403-03-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H43NaO6S |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.16 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (202.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](CCOS(=O)(O[Na])=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C |
| Molecular Weight (g/mol) | 494.66 |
| Formula Weight | 494.66 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido