Learn More
Inavolisib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beschreibung
GDC-0077 (RG6114) is a potent, orally available, and selective PI3Kα inhibitor (IC50=0.038 nM). GDC-0077 (RG6114) exerts its activity by binding to the ATP binding site of PI3K, thereby inhibiting the phosphorylation of PIP2 to PIP3. GDC-0077 (RG6114) is more selective for mutant versus wild-type PI3Kα.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Inavolisib |
| CAS | 2060571-02-8 |
| Color | Tan |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H19F2N5O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | GDC-0077 RG6114 |
| Solubility Information | DMSO : 110 mg/mL (270.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H](C(N)=O)NC1=CC=C(C2=NC(N3[C@H](C(F)F)COC3=O)=CN2CCO4)C4=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 407.37 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu