missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inauhzin, MedChemExpress

Product Code. 16496878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16496878

Brand: Medchem Express HY15869

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.

Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.

Specifica

Chemical Name or Material Inauhzin
Physical Form Solid
CAS 309271-94-1
Color Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H19N5OS2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym INZ
Solubility Information DMSO : 21 mg/mL (44.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(SC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1)C(N4C5=C(C=CC=C5)SC6=CC=CC=C46)=O
Molecular Weight (g/mol) 469.58
Formula Weight 469.58
Percent Purity 98.05%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato