Description
ILF1 Polyclonal antibody specifically detects ILF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ILF1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Cellular transcription factor ILF-1, forkhead box K2, forkhead box protein K2, FOXK1, ILF-1, ILF1ILF, interleukin enhancer binding factor 1, Interleukin enhancer-binding factor 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-430 of human ILF1 (NP_004505.2).,, Sequence:, TPLGPLSSRSAPASPNHAGVLSAHSSGAQTPESLSREGSPAPLEPEPGAAQPKLAVIQEARFAQSAPGSPL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?