Learn More
IDO-IN-3, MedChemExpress
Description
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | IDO-IN-3 |
| CAS | 2070018-30-1 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H12BrFN6O2 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN |
| Molecular Weight (g/mol) | 359.15 |
| Formula Weight | 359.15 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?