Learn More
Iclaprim, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Description
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Iclaprim |
| CAS | 192314-93-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H22N4O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | AR-100 |
| Solubility Information | DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.4 |
| Show More |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering