Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Descrizione
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | IBT6A |
| CAS | 1022150-12-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22N6O |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.45 |
| Formula Weight | 386.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto