Learn More
TOKU-E™ Hygromycin B ReadyMade™ Solution
Código de producto. p-200102281
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
20 mL
5 x 20 mL
Tamaño de la unidad:
1mL
5mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30044015
Marca: TOKU-E™ H01120ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hygromycin B ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in PBS buffer.
  • CAS Number: 31282-04-9
  • Molecular Formula: C20H37N3O13
  • Molecular Weight: 527.52 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces hygroscopicus
  • Spectrum: Hygromycin B is effective against bacteria, fungi, and higher eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: Hygromycin B inhibits protein synthesis by strengthening the interaction of tRNA binding in the ribosomal A-site. Hygromycin B also prevents mRNA and tRNA translocation by an unknown mechanism. These are unique mechanisms for an aminoglycoside antibiotic and they differ from the mode of action of neomycin, gentamicin, and G418
Especificaciones
CAS 31282-04-9
Certifications/Compliance Purity >90% (HPLC)
Chemical Name or Material Hygromycin B
Color Clear, yellowish
Content And Storage 2°C to 8°C
Description Hygromycin B ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in PBS buffer
Concentration 50 mg/mL
Form Clear, colorless to slight yellow solution
Product Type Antibiotic
Sterility Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
With Additives None
Without Additives None
Formulation Liquid in Phosphate-buffered saline (PBS)
For Use With (Application) Microbiology, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture Application
Product Line ReadyMade™ Solutions
Purity or Quality Grade >90%
Quantity 20 mL
Shipping Condition Ambient
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado