Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
| CAS | 27126-76-7 |
| Molecular Formula | C13H13O4SI |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | [hydroxy(phenyl)-λ^{3}-iodanyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.2 |
| Formula Weight | 391.9579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?