Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Solstice
Code produit 15685260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
Each
Pack of 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15685260 6 x 1 Ea. Pack of 6
15675260 1 Pc. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15685260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 382726X1EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
for 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molecular Formula ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL Number MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Boiling Point 100°C
CAS Min % ≥99.0000%
Concentration 0.01 M HCl (0.01 N)
Density 1.0 g/cm3
CAS Max % <1.0000%
Packaging Ampoule
Vapor Pressure 190 mmHg (25°C)
Quantity 6 x 1 Ea.
Linear Formula HCl
Physical Form Concentrate
UN Number UN1789
IUPAC Name chlorane
Formula Weight 36.5
Chemical Name or Material Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid concentrate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
Mention de danger
  • H290-May be corrosive to metals.
Conseils de prudence
  • P234-Keep only in original container.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.