Learn More
(±)-Huperzine A, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
5mg
Beschreibung
(±)-Huperzine A, an active Lycopodium alkaloid extracted from traditional Chinese herb, is a potent, selective and reversible acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and has been widely used in China for the treatment of Alzheimer's disease (AD).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (±)-Huperzine A |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 120786-18-7 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H18N2O |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (206.34 mM) |
| SMILES | O=C1C=CC(C(/C2=C/C)(N)CC(C)=CC2C3)=C3N1 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.