missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TP53BP1 Partial ORF (NP_005648, 1766 a.a. - 1874 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Product Code. p-7096913
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 ug
25 ug
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16136865 10 ug 10µg
16146865 25 ug 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16136865 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00007158Q01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV

Specifica

Accession Number NP_005648
For Use With (Application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulation 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 7158
Molecular Weight (g/mol) 37.73kDa
Name TP53BP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 ug
Immunogen LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatory Status RUO
Gene Alias 53BP1/FLJ41424/MGC138366/p202
Common Name TP53BP1
Gene Symbol TP53BP1
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Expression System wheat germ expression system
Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.