Learn More
Human TNF-alpha (Research Grade Adalimumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Human Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB9677-100
 View more versions of this product
Codice prodotto. 18796818
  • 523.00 € / 100µg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TNF-alpha
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Human
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects human TNF-alpha in direct ELISAs. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Adalimumab. This product is for research use only.
Human
Supernatant
Neutralization, Flow Cytometry
Hu7
Neutralization 2-12 ng/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Human TNF-alpha
100 μg
7124
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato