Learn More
Human PARL knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Product Code. 32141244 Shop All Abcam Products
Product Code. 32141244 Supplier Abcam Supplier No. ab2580921Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human PARL knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARL knockout HEK-293T
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.