Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 5 Slides |
| Species | Human |
| For Use With (Application) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?