Learn More
Abnova™ Human LZTFL1 Full-length ORF (NP_065080.1, 1 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Specifications
Accession Number | NP_065080.1 |
---|---|
For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulation | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gene ID (Entrez) | 54585 |
Molecular Weight (g/mol) | 61kDa |
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
16180663
|
Abnova™
H00054585-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25µg |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16170663
|
Abnova™
H00054585-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10µg |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Sequence: MAELGLNEHHQNEVINYMRFARSKRGLRLKTVDSCFQDLKESRLVEDTFTIDEVSEVLNGLQAVVHSEVESELINTAYTNVLLLRQLFAQAEKWYLKLQTDISELENRELLEQVAEFEKAEITSSNKKPILDVTKPKLAPLNEGGTAELLNKEILRLQEENEKLKSRLKTIEIQATNALDEKSKLEKALQDLQLDQGNQKDFIKAQDLSNLENTVAALKSEFQKTLNDKTENQKSLEENLATAKHDLLRVQEQLHMAEKELEKKFQQTAAYRNMKEILTKKNDQIKDLRKRLAQYEPEDSpecifications
NP_065080.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
61kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAELGLNEHHQNEVINYMRFARSKRGLRLKTVDSCFQDLKESRLVEDTFTIDEVSEVLNGLQAVVHSEVESELINTAYTNVLLLRQLFAQAEKWYLKLQTDISELENRELLEQVAEFEKAEITSSNKKPILDVTKPKLAPLNEGGTAELLNKEILRLQEENEKLKSRLKTIEIQATNALDEKSKLEKALQDLQLDQGNQKDFIKAQDLSNLENTVAALKSEFQKTLNDKTENQKSLEENLATAKHDLLRVQEQLHMAEKELEKKFQQTAAYRNMKEILTKKNDQIKDLRKRLAQYEPED | |
RUO | |
LZTFL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54585 | |
LZTFL1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ36386 | |
LZTFL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |