Learn More
Invitrogen™ Human HDLBP (aa 375-466) Control Fragment Recombinant Protein
Codice prodotto. 30197762
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30197762
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP109884
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-144989 (PA5-144989. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
High density lipoprotein-binding protein, also known as vigilin, is a 110-kD protein that specifically binds HDL molecules and may function in the removal of excess cellular cholesterol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number Q00341
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 3069
Name Human HDLBP (aa 375-466) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 1110005P14Rik; AA960365; AI118566; D1Ertd101e; HBP; HDL binding protein; HDL-binding protein; HDLBP; Hemopexin; high density lipoprotein (HDL) binding protein; high density lipoprotein binding protein; high density lipoprotein binding protein (vigilin); high density lipoprotein-binding protein; Hpx; Hpxn; hx; lipoprotein-binding protein; PRO2900; VGL; vigilin
Common Name HDLBP
Gene Symbol HDLBP
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence LHRFIIGKKGQNLAKITQQMPKVHIEFTEGEDKITLEGPTEDVNVAQEQIEGMVKDLINRMDYVEINIDHKFHRHLIGKSGANINRIKDQYK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato