Learn More
Human FoxP3 Buffer Set; BD
Brand:  BD Biosciences 560098
Product Code. 15859928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    192.60 € / Each
    Save 0.40 €
    0.21% Off
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Human FoxP3 Buffer Set is optimized for use with the FoxP3 mAb clone 259D/C7. It is intented for the fixation and permeabilization of PBMCs (orlysed whole blood) for intracellular staining of Human FoxP3 and surface staining of the appropriate CD markers. See recommended assay procedure for the Human FoxP3 Buffer Set and the FoxP3 conjugates for the proper use and handling of these products.
Kit components:
Human FoxP3 Buffer A (10 X) 100tests
Human FoxP3 Buffer bA (50 X) 100tests
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 Tests
Immunology
Primary
Human
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato