Learn More
Invitrogen™ Human EQTN (aa 35-152) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30210171
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30210171
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP90155
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (51%), Rat (51%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53312 (PA5-53312. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accession Number Q9NQ60
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 54586
Name Human EQTN (aa 35-152) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias acrosome formation associated factor; acrosome formation-associated factor; AFAF; C9orf11; EQTN; Equatorin; equatorin, sperm acrosome associated; SPACA8; sperm acrosome associated 8
Common Name EQTN
Gene Symbol EQTN
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence EDVNKQEEKNEDHTPNYAPANEKNGNYYKDIKQYVFTTQNPNGTESEISVRATTDLNFALKNGSTPNVPAFWTMLAKAINGTAVVMDDKDQLFHPIPESDVNATQGENQPDLEDLKIK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.